Läs mer
IKA™ T 50 Digitalt spridningselement
Använd detta spridningselement med IKA™ T 50 spridare. T 50 digitala spridningselement har en snabbkoppling som underlättar byte av spridningsverktyg.
44327.43 SEK - 60351.58 SEK
Specifikationer
Produkttyp | Dispergerande element |
---|---|
Diameter (metrisk) | 45 mm |
Material | PTFE, 316L rostfritt stål |
Förpackningsmängd | 1 st |
Produktkod | Brand | Modell | Längd (metrisk) skaft | Volymintervall (metriskt) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Modell | Längd (metrisk) skaft | Volymintervall (metriskt) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
15251126
|
IKA™
0010000630 |
S 50-KR-G45-M | 300 mm | 500 ml till 15 L |
58149.96 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 25-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
15261126
|
IKA™
0010000631 |
S 50-KR-G-45-F | 300 mm | 0,25 till 10 L |
60351.58 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 25-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
15241126
|
IKA™
0010000632 |
S 50-KR-G45-G | 300 mm | 500 ml till 20 L |
54132.57 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 25-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
10384851
|
IKA™
0008003300 |
S 50N–G45-M | 290 mm | 500 ml till 15 L |
44327.43 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 07-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
10049110
|
IKA™
0008003900 |
S 50N–G45-F | 290 mm | 0,25 till 10 L |
46529.05 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 07-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
Beskrivning
- Spridningstekniken fungerar genom att använda rotor-statorprincipen
- Systemet består av en rotor inuti en stationär stator
- På grund av den höga omkretshastigheten dras mediet som ska bearbetas axiellt in i dispersionshuvudet och tvingas sedan radiellt genom slitsarna i rotor-stator-arrangemanget
- Hög hastighet och minimalt mellanrum mellan rotor och stator ger extremt starka skjuvkrafter som ger bättre spridning
- De plastmaterial som används är godkända av FDA (Food and Drug Administration Approval)
- Lämplig för T 50 digitalt spridningsinstrument
- Material i kontakt med medium: PTFE, AISI 316L
- Lämplig för lösningsmedel
- Max. temperatur: 180 °C
- Steriliseringsmetoder: alla metoder
Specifikationer
Dispergerande element | |
45 mm | |
PTFE, 316L rostfritt stål | |
1 st |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
IKA™ T 50 Digitalt spridningselement