Läs mer
Thermo Scientific™ Tango™ HTR2A- bla U2OS-celler
Beskrivning
De Tango™ HTR2A-bla U2OS-celler innehåller den humana Serotonin Typ 2A-receptorn (HTR2A) kopplad till ett TEV-proteasställe och en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integrerad i Tango™ GPCR-bla U2OS föräldracellinje. Denna parentala cellinje uttrycker stabilt ett beta-arrestin/TEV-proteasfusionsprotein och beta-laktamas (bla)-reportergenen under kontroll av ett UAS-svarselement.
De Tango™ HTR2A-bla U2OS-celler har funktionellt validerats för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av etablerade ligander. Dessutom, Tango™ HTR2A-bla U2OS-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Analysprestandasammanfattning för varje produkt.
Specifikationer
Specifikationer
Tillträdesnummer | NM_000621.2 |
Analysinträde | Cellbaserad beta-arrestinrekrytering |
Celltillstånd | Dela celler |
Innehåll och lagring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet. Inkluderar: • Tango™ HTR2A-bla U2OS-celler • Tango™ HTR2A-bla U2OS Assay Protocol • Analyscertifikat The Tango™ HTR2A-bla U2OS-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
Cytoplasmatisk svans | Svans från AVPR2 GPCR |
Beskrivning | Tango™ HTR2A-bla U2OS Cells, 8 x 106 Cells, U2OS Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage |
Detektionsmetod | fluorescens |
För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, G-protein coupled receptor biology, cell-based GPCR reporter assays |
Gensymbol | HTR2A |
Inkluderar | Tango™ HTR2A-bla U2OS cells (LiveBLAzer™-FRET B/G loading kit, solution D and other materials are required separately; please refer to the protocol). Includes: Tango™ HTR2A-bla U2OS cells, Tango™ HTR2A-bla U2OS assay protocol, certificate of analysis |
Visa mer |
Dokument
Product Information
Manuals