Läs mer
Tetracycline hydrochloride, 96%, Thermo Scientific™
Tetracycline hydrochloride, CAS # 64-75-5, is a wide-spectrum antibiotic that targets both gram-negative and gram-positive bacteria.
597.57 SEK - 1748.65 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 64-75-5 |
|---|---|
| Molekylformel | C22H25ClN2O8 |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.898 |
| MDL-nummer | MFCD00078142 |
| InChI-nyckel | HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N |
| PubChem CID | 129628373 |
| IUPAC-namn | (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| LEDER | CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11479367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21408.14 |
25g |
597.57 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
11489367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21408.22 |
100g |
1947.39 SEK 1748.65 SEK / 100g Save 198.74 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 64-75-5 | |
| 480.898 | |
| HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N | |
| (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| C22H25ClN2O8 | |
| MFCD00078142 | |
| 129628373 | |
| CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl |
Specifikationer
| Tetracycline hydrochloride | |
| 0.98 | |
| C22H25ClN2O8 | |
| 14,9196 | |
| HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N | |
| (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride | |
| 129628373 | |
| 96% |
| 64-75-5 | |
| Air and light sensitive | |
| MFCD00078142 | |
| Soluble in water,dimethyl sulfoxide,methanol and ethanol. Insoluble in ether and hydrocarbons. | |
| CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl | |
| 480.898 | |
| 480.91 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H361-H319
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 200-593-8
missing translation for 'rtecsNumber' : QI9100000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- Tetracycline hydrochloride
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Tetracycline hydrochloride