Läs mer
Texwipe™ AlphaSat™ CleanPak™ Förmättade polyestertorkare
För ISO Klass 3 till 5 applikationer
700.00 SEK - 1225.00 SEK
Specifikationer
Material | Polyester |
---|---|
Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999 |
För användning med (applikation) | Idealisk för allmän avtorkning, spillkontroll, rengöring och polering av rostfritt stål, skyddande hölje för delar och produkt |
Product Code | Brand | Mått (L x B) | Mättnadslösning | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Mått (L x B) | Mättnadslösning | Price | Quantity & Availability | |||||
11575395
|
Texwipe™
TX1034 |
4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm) | 70 % Isopropylalkohol av halvledarkvalitet |
1225.00 SEK
Paket med 200 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
11585395
|
Texwipe™
TX1036 |
6 x 6 tum. (15,24 x 15,24 cm) | 70 % Isopropylalkohol av halvledarkvalitet |
700.00 SEK
Paket med 75 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
11505415
|
Texwipe™
TX8410 |
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) | 100 % Isopropylalkohol av halvledarkvalitet |
1165.00 SEK
Paket med 50 |
Beräknad leverans: 26-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
11595395
|
Texwipe™
TX1039 |
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) | 70 % Isopropylalkohol av halvledarkvalitet |
1025.00 SEK
Paket med 50 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Description
- Stickade torkare i renrumspolyester förmättade med olika koncentrationer av isopropanol av halvledarkvalitet IPA (100 % IPA-torkare är designad för halvledarverktygskammare)
- Vectra™ bearbetad för jämn kvalitet, låga extraherbara joner och flyktiga rester och handsfree kvalitetskontroll
- Ta bort fingeravtryck och andra föroreningar från medicinska ytor före förpackning och slutsterilisering
- Överlägsen styrka motstår nötning vid hård användning
- Optimal IPA-mättnadsnivå
- Eliminerar underhålls- och säkerhetsproblem för sprutflaskor
- Lägsta partikelgenerering vid introduktion till alkohol
- Spårbarhet från parti till parti
Specifications
Polyester | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999 | |
Idealisk för allmän avtorkning, spillkontroll, rengöring och polering av rostfritt stål, skyddande hölje för delar och produkt |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- texwipe wipers pre-wetted with 60-70% IPA
Signal Word
- Varning
Hazard Category
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Precautionary Statement
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Innehåller: isopropyl alcohol
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Product Title
Texwipe™ AlphaSat™ CleanPak™ Förmättade polyestertorkare