Läs mer
Texwipe™ TexTra™ och TexTra™ 10 Sterila Renrumstorkare
För ISO Klass 3 till 5 renrum
Brand:  Texwipe™ TX3224
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17208889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7930.00 SEK
    5998.84 SEK / Paket med 500
    Spara 1931.16 SEK
    24% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 12-01-2026
Beskrivning
  • Tjocka enkelskiktstorkare ger absorptionsförmågan hos tvåskiktstorkare
  • Tätstickad konstruktion ger bra nötningsbeständighet för rigorösa avtorkningsapplikationer
  • Låga nivåer av släppbara partiklar, joner och icke-flyktiga rester
  • TexTra 10 torkare har termiskt förseglade kant för att förhindra att partiklar och fibrer frigörs
  • Sterila torkare gammabestrålade till en Sterility Assurance Level på 10 -6 och dubbelförpackade i lösningsmedelssäkra påsar
Beställningsinfo
Staplad packad.
Specifikationer
Specifikationer
Renrumsduk
22.9 cm
22.9 cm
Autoklaveringsbar
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
1-ply
9 tum
9 tum
Polyester
233
Sluten
Renrum
Sterila
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Texwipe™ TexTra™ och TexTra™ 10 Sterila Renrumstorkare > Sterila; staplade; Förseglad kant; Storlek: 9 x 9 tum.