Läs mer
Thermo Scientific™ Termo-kolv™ Bänkbehållare för flytande kväve
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
1.9 L
2 L
4.5 L
Inkluderar:
Carrying Handle, Vented Secure Lid
Without Lid and Handle
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Maximera kylvätskehållningen med lättvikts Thermo Scientific™ Termo-kolv™ Bänkbehållare för flytande kväve, som innehåller inre kärl av borosilikat och är perfekta för vardaglig kryogen förvaring.
Stål, rostfritt:
- Hållbar, korrosionsbeständig utsida i rostfritt stål
- Bärhandtag och ventilerat säkert lock (artikelnummer 2122, 2123, 2124)
Grunt bred mun:
- Perfekt att använda som köldfälla
- Bekväm skålformad design perfekt för bänkbruk med krossad is och torris/alkohol
- Rostfri jacka och vadderad bas för år av problemfri användning
- Utan lock och handtag (Artikelnummer 2129)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Benchtop LN2 Container |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Exteriör finish | Stainless Steel |
| Stil | Benchtop |
| Inkluderar | Carrying Handle, Vented Secure Lid |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 225 mm |
| Diameter (metrisk) | 116 mm |
| Diameter (metrisk) Insida hals | 85 mm |
| Fraktvikt (engelska) | 6 lb. |
| Fraktvikt (metrisk) | 2.7 kg |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Dokument
Scientific Resources
Brochures
Cryopreservation Storage Equipment Brochure
Filstorlek: 4.4 MB
Product Information
Manuals
Cryogenics Thermoflasks
Version: FEB.2017
Filstorlek: 102.6 kB
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Termo-kolv™ Bänkbehållare för flytande kväve >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering