Läs mer
Brand™ Räknekammare, Thoma-mönster, BLAUBRAND™ , dubbelt avgörande
Handla allt Brand Produkter
Inkluderar:
Med fjäderklämmor
Utan fjäderklämmor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad enligt DIN 12 847, inklusive 2 hemacytometer täckglas.
- Beslut motsvarar den centrala stora kvadraten i Neubauer-kammaren.
- Minirutorna har en area på 0,0025 mm 2 vardera.
- Eftersom de yttre stora rutorna inte är färdiga, används Thoma-kammaren endast för att räkna trombocyter och erytrocyter.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Räkneenhet |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Djup (metriskt) | 0.1mm |
| För användning med (applikation) | Räkna trombocyter och erytrocyter |
| Inkluderar | Med fjäderklämmor |