Läs mer
Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, Thermo Scientific™
594.23 SEK - 6632.24 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 4600096-08-6 |
|---|---|
| MDL-nummer | MFCD28100488 |
| Synonym | Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15482867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047142.MD |
250mg |
594.23 SEK
250mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15462867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047142.03 |
1g |
1691.44 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15472867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047142.06 |
5g |
6632.24 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 4600096-08-6 | |
| MFCD28100488 | |
| Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide) |
Specifikationer
| Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide | |
| [(CF3SO2)2N]2Sn | |
| UN3261 | |
| Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide) |
| 4600096-08-6 | |
| MFCD28100488 | |
| Hygroscopic | |
| 678.98 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures; Store under Nitrogen