Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Dataloggning termometer
Produktkod. p-4700743 Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
1 Sond i rostfritt stål
1 flaska
1 sond, 5/16 tum dia. x 3/4 tum lång
2 flaskor
2 prober (flasksond och 5/16 tum i diameter x 3/4 tum lång)
2 rostfria sonder
2 sonder, 5/16 tum dia. x 3/4 tum lång
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15204036
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Traceable™ Memory-Loc™ Dataloggningstermometer som kan användas i 21 CFR 11-miljöer.
  • Dataloggningstermometer med fasta tidsintervall på en minut
  • Uppfyller aktuella CDC-krav och ytterligare rekommendationer för förvaring och övervakning av vaccin
  • Kan användas i 21 CFR 11-miljöer, rådata är låst och kan inte raderas eller ändras på basenheten
  • Lagrar upp till tio unika larmhändelser
  • Kan lagra över 1 miljon temperaturobservationer
  • Problemfri hämtning av data; enheten kan fortsätta att användas under nedladdning och analys av data
  • Statusindikatorer: Lågt batteri, lågt minne, USB dataöverföring och aktivt larmläge
  • Spårbar till NIST för noggrannhet
  • Högpåverkande, kemikaliebeständig ABS-plastfodral mäter 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 tum)
  • Vikt: 5 oz.
Hi/Lo-larm och tid-/datumstämplar
  • Larmspårningsfunktionen lagrar i minnet varje larmhändelse med information om när larmtillståndet inträffade, såväl som när enheten återvände till inom räckvidd
  • Larmstatusindikatorer inkluderar visuella lysdioder, ljudvarningar och blinkande LCD-segment
  • Data för upp till tio olika larmhändelser kan hämtas med den senaste händelsen synlig på displayen
USB Dataöverföring
  • Alla nya funktioner gör att inspelad data (CSV-fil) kan överföras från termometern till PC (eller Mac™ ) med hjälp av en USB flash-enhet (ingår ej)
  • Ingen programvara behövs för datorgränssnittet
  • Varje termometer har ett unikt ID som gör att flera enheter kan användas på samma plats
  • Rådata på enheten kan inte skrivas över eller ändras
  • Indikatorlampan tänds när 95 % av minnet är fullt
Dataloggningsfunktioner
  • Kan användas i miljöer som kräver 21 CFR 11-överensstämmelse
  • Termometern loggar två års observationer med en minuts loggningsintervall
  • Enheten kommer att sluta spela in när lagringsutrymmet är fullt och kommer inte att skriva över inspelad data
  • Data kan inte raderas från minnet när de väl har lagrats
Flaskprobfunktioner
  • Flasksonder är förseglade i en miniatyrflaska (1 x 2,5 tum) fylld med giftfri glykol
  • Lösningen är GRAS (allmänt erkänd som säker) av FDA (Food and Drug Administration)
  • Eliminerar oro för tillfällig kontakt med mat eller dricksvatten
  • Temperaturbuffrad flasksensor eliminerar snabba förändringar när kylskåpsdörren öppnas
  • Idealisk för användning vid övervakning av lagringsförhållanden för vacciner eller andra viktiga prover
  • Uppfyller alla aktuella CDC-krav och rekommendationer för temperaturövervakning av vaccinförvaring som en del av Vaccines for Children-programmet
Beställningsinfo
Ersättningsbatteri: Kat. nr 1111
Specifikationer
Typ Datalogger
Visningstyp LCD
Kalibrering Ej kalibrerad
Larmtyper LED-indikator, Hörbar, Blinkande LCD-segment
Programvarutyp TraceableLIVE
Beskrivning 2 prober (flasksond och 5/16 tum i diameter x 3/4 tum lång)
Inkluderar 2 prober (flasksond och 5/16 tum i diameter x 3/4 tum lång)
Certifikat och efterlevnad NIST, ISO/IEC 17025, A2LA, CDC
Gränssnitt USB
Sensortyper Temperaturbuffrad flasksensor
Noggrannhet (temperatur) ±0,25 °C
Temperaturupplösning 0,01°
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Driftstemperatur (engelska) -58 °F till +158 °F
Driftstemperatur (metrisk) -72,4 °F till +316,4 °F
Vikt (engelska) 5 oz.
Vikt (metrisk) 141.7 g