Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Ultralåg temperatur USB Dataloggning Kyl/Frys termometer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Modell:
Memory-Loc, 1 sond
Memory-Loc, 2 prober
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Traceable™ Dataloggningstermometer som kan användas i 21 CFR 11-miljöer
Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Loc™ Dataloggningstermometrar kan användas i 21 CFR 11-miljöer. Termometer med hög noggrannhet har ett temperaturområde på -°90 C till °105 C (-130 F till °221 F) och en upplösning på 0,01 och bibehåller en noggrannhet på± °0,25 C över hela temperaturområdet. Idealisk för övervakning av temperaturer i kylar, frysar, vattenbad, värmeblock och inkubatorer.
- Dataloggningstermometer med fasta tidsintervall på en minut
- Uppfyller aktuella CDC-krav och ytterligare rekommendationer för förvaring och övervakning av vaccin
- Kan användas i 21 CFR 11-miljöer, rådata är låst och kan inte raderas eller ändras på basenheten
- Lagrar upp till tio unika larmhändelser
- Kan lagra över 1 miljon temperaturobservationer
- Problemfri hämtning av data; enheten kan fortsätta att användas under nedladdning och analys av data
- Statusindikatorer: Lågt batteri, lågt minne, USB dataöverföring och aktivt larmläge
- Spårbar till NIST för noggrannhet
- Högpåverkande, kemikaliebeständig ABS-plastfodral mäter 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 tum)
- Vikt: 5 oz.
- Larmspårningsfunktionen lagrar i minnet varje larmhändelse med information om när larmtillståndet inträffade, såväl som när enheten återvände till inom räckvidd
- Larmstatusindikatorer inkluderar visuella lysdioder, ljudvarningar och blinkande LCD-segment
- Data för upp till tio olika larmhändelser kan hämtas med den senaste händelsen synlig på displayen
- Alla nya funktioner gör att inspelad data (CSV-fil) kan överföras från termometern till PC (eller Mac™ ) med hjälp av en USB flash-enhet (ingår ej)
- Ingen programvara behövs för datorgränssnittet
- Varje termometer har ett unikt ID som gör att flera enheter kan användas på samma plats
- Rådata på enheten kan inte skrivas över eller ändras
- Indikatorlampan tänds när 95 % av minnet är fullt
- Kan användas i miljöer som kräver 21 CFR 11-överensstämmelse
- Termometern loggar två års observationer med en minuts loggningsintervall
- Enheten kommer att sluta spela in när lagringsutrymmet är fullt och kommer inte att skriva över inspelad data
- Data kan inte raderas från minnet när de väl har lagrats
- Flasksonder är förseglade i en miniatyrflaska (1 x 2,5 tum) fylld med giftfri glykol
- Lösningen är GRAS (allmänt erkänd som säker) av FDA (Food and Drug Administration)
- Eliminerar oro för tillfällig kontakt med mat eller dricksvatten
- Temperaturbuffrad flasksensor eliminerar snabba förändringar när kylskåpsdörren öppnas
- Idealisk för användning vid övervakning av lagringsförhållanden för vacciner eller andra viktiga prover
- Uppfyller alla aktuella CDC-krav och rekommendationer för temperaturövervakning av vaccinförvaring som en del av Vaccines for Children-programmet
- Temperaturområde: -90 °C till 105 °C (-130 F till 221 °F)
- Temperaturupplösning: 0,01°
- Noggrannhet:± 0,2 °C
- Kalibreringspunkter: -80 °C, -40 °C, 0 C °och 100 °C
- Artikelnummer 15-079-622 inkluderar 1 316 rostfri stålsond med platina RTD-sensor
- Artikelnummer 15-079-623 inkluderar 2 316 rostfria sonder med platina RTD-sensorer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Temperaturdatalogger |
| Visningstyp | LCD |
| Kalibrering | Kalibrerad |
| Larmtyper | LED-indikator, Hörbar, Blinkande LCD-segment |
| Programvarutyp | TraceableLIVE |
| Gränssnitt | USB |
| Modell | Memory-Loc, 1 sond |
| Sensortyper | Platinum RTD, Temperature-Buffered Bottle Sensor |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,2 °C |
| Räckvidd | -90 °C till +105 °C (-130 °F till +221 °F) |
| Visa mer |