Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Temperaturmätare
Ger en permanent post som är lätt att läsa, duplicera, faxa, skanna och arkivera. Traceable™ Temperaturdiagrammätare är engångsregistratorer för engångsbruk för att övervaka temperaturer i kylskåp, förrådsrum, livsmedelsförvaring, kemiska lager, djurrum, inkubatorer, varor i transit, ingångskammare, biologiskt material och tillverkningsanläggningar.
Brand:  Fisherbrand™ 90029-85
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11719795
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
Ger en permanent post som är lätt att läsa, duplicera, faxa, skanna och arkivera. Traceable™ Temperaturdiagrammätare är engångsregistratorer för engångsbruk för att övervaka temperaturer i kylskåp, förrådsrum, livsmedelsförvaring, kemiska lager, djurrum, inkubatorer, varor i transit, ingångskammare, biologiskt material och tillverkningsanläggningar.
  • Shock-resistant ABS plastic case
  • Eliminate messy pens, expensive instrumentation, confusing software and training
  • Display temperature in both °F and °C on large 5.5 in. dia. (14 cm) chart
  • Battery-operated motor turns the chart with accuracy of ±1 second per day
  • Easy-to-read chart shows temperature and time/day of occurrence
  • Transparent window on recorder allows viewing of current temperature and history
  • Records for 5, 10 or 40 days
  • Chart, marker, and battery are preloaded—simply pull tab to begin recording
  • Tamper-evident seal maintains integrity of unit and results
  • Case measures 3.87 L x 2.5 W x 5.25 in. H (13.3 x 9.8 x 6.4 cm)
Beställningsinfo
  • Vikt: 11 oz. (312 g)
  • Fodralet mäter 5,25 L x 3,87 B x 2,5 tum. H (13,3 x 9,8 x 6,4 cm)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Specifikationer
Specifikationer
±1°C (±2°F)
AA Alkaline
-20°F to +100°F
6.4 cm
5 Days
-28°C to +38°C
312 g
9.8 cm
ISO 17025, NIST
40-Day Recorder
2.5 in.
One AA Alkaline Battery
Bimetallic
11 oz.
3.87 in.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Fisherbrand™ Traceable™ Temperaturmätare > Traceable™ Temperature Chart Recorders; Type: 40-Day Recorder