Läs mer
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC kolumner
Välj denna PLOT-kolonn med medelpolaritet utan i princip ingen partikelfrisättning för konsekvent, reproducerbar analys av opolära och polära föreningar.
5380.00 SEK - 11515.00 SEK
Specifikationer
Stationär fas TracePLOT™ TG-BOND S
Max. Temperatur Upp till 200 °C
För användning med (applikation) GC för icke-polära och mellanpolära föreningar
Polaritet Mellanpolär
Se fler specifikationer
Produkter 4
Produktkod Brand Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10056124
Visa dokument
Thermo Scientific™
26006-6000
15 m 0.32 mm
7715.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till  255.00 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-09-2025
Lägg i varukorgen
10299274
Visa dokument
Thermo Scientific™
26006-6030
30 m 0.32 mm
10250.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till  185.00 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-09-2025
Lägg i varukorgen
10690056
Visa dokument
Thermo Scientific™
26006-6060
15 m 0.53 mm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
10118094
Visa dokument
Thermo Scientific™
26006-6090
30 m 0.53 mm
11515.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till  530.00 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 16-09-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
För konsekvent, reproducerbar analys av opolära och polära föreningar, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC-kolonner ger hög prestanda och oöverträffad stabilitet. Kolumnerna använder en fast fas av divinylbensen 4-vinylpyridin med medelpolaritet, och partiklarna införlivas i slangen för att i princip ingen partikelfrigöring, vilket hjälper till att förhindra skador på detektionssystem.
Användningsområden:
  • Opolära och polära föreningar
Liknar:
  • CP-PoraPLOT S
  • Supel-G45
  • Rt™ -S-BOND
Specifikationer
Specifikationer
TracePLOT™ TG-BOND S
Upp till 200 °C
GC för icke-polära och mellanpolära föreningar
Mellanpolär
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC kolumner