Läs mer
Thermo Scientific™ Trimethoprim
Trimethoprim, CAS # 738-70-5, is a trimethoxybenzyl-pyrimidine used as an antimicrobial.
472.94 SEK - 4495.68 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 738-70-5 |
|---|---|
| Formel vikt | 290.32g/mol |
| Synonym | 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| Formatera | Powder |
| För användning med (applikation) | An antibacterial and inhibitor of formylation. Dihydrofolate reductase inhibitor with selectivity for the prokaryote enzyme |
| Beskrivning | White |
| Smältpunkt | 199°C to 203°C |
| Löslighet | Trimethoprim is soluble in water at 0.4 mg/ml; It is also soluble in DMSO at 50 mg/ml and chloroform at 18.2 mg/ml |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15445319
|
Thermo Scientific™
J63053.03 |
1 g |
472.94 SEK
1g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
|
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15455319
|
Thermo Scientific™
J63053.06 |
5 g |
1168.43 SEK 1049.65 SEK / 5g Save 118.78 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
|
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15465319
|
Thermo Scientific™
J63053.14 |
25 g |
4495.68 SEK
25g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 738-70-5 | |
| 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine | |
| Powder | |
| White | |
| Trimethoprim is soluble in water at 0.4 mg/ml; It is also soluble in DMSO at 50 mg/ml and chloroform at 18.2 mg/ml |
| 290.32g/mol | |
| 2°C to 8°C | |
| An antibacterial and inhibitor of formylation. Dihydrofolate reductase inhibitor with selectivity for the prokaryote enzyme | |
| 199°C to 203°C |
Specifikationer
| White | |
| Powder | |
| 738-70-5 | |
| 290.32g/mol | |
| 199°C to 203°C | |
| 625127 |
| 2°C to 8°C | |
| An antibacterial and inhibitor of formylation. Dihydrofolate reductase inhibitor with selectivity for the prokaryote enzyme | |
| C14H18N4O3 | |
| 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine | |
| Trimethoprim is soluble in water at 0.4 mg/ml; It is also soluble in DMSO at 50 mg/ml and chloroform at 18.2 mg/ml |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 212-006-2
Rekommenderad förvaring : Keep cold
- Trimethoprim
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
- H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Trimethoprim