Learn More
UPF3B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Specifications
Antigen UPF3B
Concentration 0.61 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & VerfĂĽgbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & VerfĂĽgbarkeit  
16882275
Unterlagen ansehen
Proteintech
23301-1-AP-20UL
20 ÎĽL
1645.54 SEK
20µL
16872275
Unterlagen ansehen
Proteintech
23301-1-AP-150UL
150 ÎĽL
4652.90 SEK
150µL
Beschreibung
Beschreibung
UPF3B is part of a post-splicing multiprotein complex involved in both mRNA nuclear export and mRNA surveillance. The protein is one of two functional homologs to yeast Upf3p. This protein binds to the mRNA and remains bound after nuclear export, acting as a nucleocytoplasmic shuttling protein. It forms with Y14 a complex that binds specifically 20 nt upstream of exon-exon junctions. This gene encodes a protein that is part of a post-splicing multiprotein complex involved in both mRNA nuclear export and mRNA surveillance. The encoded protein is one of two functional homologs to yeast Upf3p. mRNA surveillance detects exported mRNAs with truncated open reading frames and initiates nonsense-mediated mRNA decay (NMD). When translation ends upstream from the last exon-exon junction, this triggers NMD to degrade mRNAs containing premature stop codons. This protein binds to the mRNA and remains bound after nuclear export, acting as a nucleocytoplasmic shuttling protein. It forms with Y14 a complex that binds specifically 20 nt upstream of exon-exon junctions. This gene is located on the long arm of chromosome X. Two splice variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
UPF3B
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q9BZI7
313449, 65109, 68134
UPF3B Fusion Protein Ag18568
Primary
-20°C
UPF3B
0.61 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HUPF3B, hUpf3p X, MRXS14, RENT3B, UPF3B, UPF3X
Upf3b
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
UPF3B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt