Läs mer
Thermo Scientific™ Vinblastine Sulfate, 98%
Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis
1813.85 SEK - 6209.38 SEK
Kemiska identifierare
| Analysera | 98% |
|---|---|
| CAS | 143-67-9 |
| Formel vikt | 909.06g/mol |
| Synonym | Vincaleukblastine sulfate |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| Formatera | Powder |
| För användning med (applikation) | Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis |
| Beskrivning | White |
| Smältpunkt | 267°C |
| Löslighet | Soluble in water or DMSO |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15415799
|
Thermo Scientific™
J63598.MA |
10 mg |
1813.85 SEK
10mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15425799
|
Thermo Scientific™
J63598.MF |
6209.38 SEK
50mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 98% | |
| 909.06g/mol | |
| 2°C to 8°C | |
| Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis | |
| 267°C |
| 143-67-9 | |
| Vincaleukblastine sulfate | |
| Powder | |
| White | |
| Soluble in water or DMSO |
Specifikationer
| White | |
| Powder | |
| 98% | |
| C46H60N4O13S | |
| Vincaleukblastine sulfate | |
| Soluble in water or DMSO |
| 2°C to 8°C | |
| Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis | |
| 143-67-9 | |
| 909.06g/mol | |
| 267°C | |
| 3659812 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 205-606-0
Rekommenderad förvaring : Keep cold