Läs mer
Sartorius Vivaflow™ 200 Crossflow-kassetter
Erbjuder en standard för användarvänlighet, tillförlitlighet och flexibilitet oöverträffad av andra filtreringssystem. Sartorius Vivaflow 200 Crossflow-kassetter är redo att användas, återanvändbara laboratoriecrossflow-kassetter för att koncentrera upp till 5L prover. Finns i olika MWCOs och membrantyper för olika applikationsbehov.
8430.00 SEK - 9370.00 SEK
Specifikationer
Filtertyp | Ultrafiltrering |
---|---|
Formatera | Kassett |
För användning med (utrustning) | Labscale TFF System |
Material | Akryl |
Provvolym | Upp till 2,5 L |
Produktkod | Brand | Material (membran) | MWCO | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Material (membran) | MWCO | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
10449321
![]() |
Sartorius
VF20P2 |
PES | 30 kDa |
8610.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10387261
![]() |
Sartorius
VF20P0 |
PES | 10 kDa |
8430.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10205951
![]() |
Sartorius
VF20P4 |
PES | 100 kDa |
8610.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10631072
![]() |
Sartorius
VF20H0 |
Cellulosa | 10 kDa |
9370.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10062291
![]() |
Sartorius
VF20P3 |
PES | 50 kDa |
8610.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10118871
![]() |
Sartorius
VF20H2 |
Cellulosa | 30 kDa |
8610.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10628581
![]() |
Sartorius
VF20P1 |
PES | 5 kDa |
8610.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10489701
![]() |
Sartorius
VF20P7 |
PES | 0,2μ m |
9090.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
15364596
![]() |
Sartorius
VF20H4 |
Cellulosa | 100 kDa |
8610.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11785036
![]() |
Sartorius
VF20H1 |
Cellulosa | 5 kDa |
8610.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
Beskrivning
Snabb, effektiv koncentration- Optimalt lämpad för cellkultursupernatantkoncentration, viruskoncentration och vattenkoncentration
- Använder en 200cm 2 PES eller Hydrosart membran för hög flödeshastighet
- Tunnkanalig, flip-flow recirkulationsbana ger höga tvärflödeshastigheter med minimal pumphastighet
- Snabb koncentration med en eller två kassetter
- En enda modul koncentrerar vanligtvis 1L med en faktor 50 på mindre än 30 minuter
- Två moduler som används parallellt koncentrerar 5L med en faktor 50 på under 75 minuter
- Nästan total återvinning av koncentratet uppnås med en enda sköljning
- En 500 ml förseglad diafiltreringsreservoar kan läggas till för snabbt och bekvämt buffertbyte
- En enhet levereras med alla nödvändiga tillbehör (förutom pump och pumphuvud)
- Inkluderar slang, tryckindikator, flödesbegränsare och högtryckspumpslang
- Utrustning som krävs: peristaltisk pump med storlek 16 pumphuvud
- Kan enkelt rengöras och återanvändas flera gånger
- Tydligt hölje för processövervakning
- Färdiga engångskassetter
- Ställ enkelt in två kassetter för att köras samtidigt för snabbare koncentration
- Använd en förmonterad Y-kontakt med rätt slangstorlekar och kopplingar
- Slang 16 används för att ansluta de två Vivaflow 200 enheter
- Storlek 15 slang för anslutning till pumpen, med storlek 15 pumphuvud
Specifikationer
Ultrafiltrering | |
Labscale TFF System | |
Upp till 2,5 L | |
200 cm 2 | |
Tryckindikator, flödesbegränsare och storlek 16 PVC peristaltiska slangar och kopplingar | |
200 till 400 ml/min. | |
140 °F | |
Crossflow-kassett | |
5.3 mL | |
12.6 cm | |
1 cm | |
0.04 cm |
Kassett | |
Akryl | |
Icke-steril | |
Cellkultursupernatantkoncentration, viruskoncentration och vattenkoncentration | |
60psi | |
1 vardera | |
60 °C | |
5 L | |
4,96 x 1,49 x 5,43 tum. (12,6 x 3,8 x 13,8 cm) | |
3.8 cm | |
13.8 cm |