Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulosanitratmembranfilter
Produktkod. p-4517165
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0.2 μm
1.2μ m
5 μm
8μ m
12μ m
Förpackningsstorlek:
50g
Paket med 100
Produktkod. 11343135
Brand: Cytiva 10400014
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad under strikt kontrollerade förhållanden. Whatman™ Cellulosanitratmembranfilter har en märkbart förbättrad flexibilitet och är gjorda för att tolerera missbruk under hantering, lastning och autoklavering utan att offra integriteten.
Bland de starkaste av sin typ som finns tillgängliga, mätt och jämfört med sprängtryckstester.
  • Smal porstorleksfördelning för förbättrad ytfångning och analys.
  • Låga nivåer av extraherbara ämnen för att säkerställa provets integritet.
  • Hög styrka och flexibilitet
  • Ökad temperaturstabilitet
  • Minskad krympning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Skiva
Material Cellulosanitrat
Porstorlek 12μ m
Kvantitet 100 Pk.
Tjocklek (metrisk) 105 till 140μ m
Diameter (engelska) 2,75 tum
Diameter (metrisk) 50 mm
compliance-icons
Produktbeteckning
  • AE100 Membrane, Cellulose nitrate, 12 µm 50 mm, 100 pack
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.