Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Tratt för 47 mm filtreringsenhet
Ersättningstratt för 47 mm filtreringsenhet. Designad för att hantera upp till 1000 ml vätska för analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering.
1470.00 SEK - 2025.00 SEK
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad | USP typ I, ASTM E 438 typ I, klass A |
---|---|
För användning med (utrustning) | Filtreringsenhet (47 mm) |
Material | Glas |
nr per ärende | 1 |
Typ | Tratt |
Innehåller: Funnel only.
Produktkod | Brand | Volym (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Volym (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
10544672
|
DWK Life Sciences
419420 |
1000 mL |
1535.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11571315
|
DWK Life Sciences
419350 |
300 mL |
2025.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11728859
|
DWK Life Sciences
419415 |
500 mL |
1470.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
Designad för att hantera upp till 1000 ml vätska för analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering
- För filtrering av viskösa eller proteinhaltiga lösningar för att producera ultrarent filtrat
- Glaskomponenter tillverkade av WHEATON 33 lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
Specifikationer
USP typ I, ASTM E 438 typ I, klass A | |
Glas | |
Tratt |
Filtreringsenhet (47 mm) | |
1 |