Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Graderade media/labbflaskor: klart glas, utan lock
Robusta utrymmesbesparare
2048.19 SEK - 3229.12 SEK
Specifikationer
Färg Klart
Certifikat och efterlevnad USP Typ 1
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Se fler specifikationer
Produkter 4
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11798879
Visa dokument
DWK Life Sciences
219435
125 mL 33-430 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3105.00 SEK
2970.94 SEK / Paket med 48
Spara 134.06 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 07-10-2025
Lägg i varukorgen
11708889
Visa dokument
DWK Life Sciences
219437
250 mL 33-430 mm Ej tillämpligt
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Ej tillämpligt
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
11718889
Visa dokument
DWK Life Sciences
219439
500 mL 33-430 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3375.00 SEK
3229.12 SEK / Paket med 24
Spara 145.88 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till  1076.32 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 07-10-2025
Lägg i varukorgen
11794309
Visa dokument
DWK Life Sciences
W219440
1000 mL 38-430 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2140.00 SEK
2048.19 SEK / Paket med 12
Spara 91.81 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 20-02-2026
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Klar borosilikatglasflaska med gradering och skrivlapp
  • Tunga väggar förhindrar brott
  • Kraftigare än Erlenmeyer-kolvar
  • Mindre diameter vid basen sparar utrymme i sterilisatorer och frysar
  • Stor öppning, speciell läpp, sluttande axlar
  • Graderad i ml för att visa ungefärliga volymer
  • Handtag på 1L flaska ger enkel hantering
Uppfyllande
Möter USP Typ 1 krav.
Specifikationer
Specifikationer
Klart
USP Typ 1
Ja
Skruvlock
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Graderade media/labbflaskor: klart glas, utan lock