Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Graderade media/labbflaskor: klart glas, utan lock
Robusta utrymmesbesparare
Brand:  DWK Life Sciences 219437
3912.64 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11708889
  • 4085.00 SEK / Paket med 48
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-08-2025
Beskrivning
  • Klar borosilikatglasflaska med gradering och skrivlapp
  • Tunga väggar förhindrar brott
  • Kraftigare än Erlenmeyer-kolvar
  • Mindre diameter vid basen sparar utrymme i sterilisatorer och frysar
  • Stor öppning, speciell läpp, sluttande axlar
  • Graderad i ml för att visa ungefärliga volymer
  • Handtag på 1L flaska ger enkel hantering
Uppfyllande
Möter USP Typ 1 krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
8,45 oz., 250 ml
8,45 uns
2,63 tum.
USP Typ 1
148 mm
33-430 mm
Skruvlock
250 mL
Klart
Borsilikatglas
Ja
5,82 tum.
67 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Graderade media/labbflaskor: klart glas, utan lock > 250 ml; Utan mössa