Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerad Valumetric™ Flaskor: Med vit PP-kåpa med PTFE-Faced Foamed PE Liner
För förvaring och prover av fasta ämnen, torra pulverformiga material och vätskor.
Brand: DWK Life Sciences W216974
1109.81 SEK valid until 2025-09-30
Use promo code "24366" to get your promotional price.
Beskrivning
För förvaring och prover av fasta ämnen, torra pulverformiga material och vätskor
- Idealisk att använda som provflaskor
- Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
- Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
- Graderad i ml och oz.
Specifikationer
8 oz., 250 ml | |
8 oz. | |
2,4 tum | |
Vitt | |
Förvaringsflaska | |
PTFE/polyeten | |
58-400 mm | |
Skruvlock |
250 mL | |
Klart | |
Glas | |
129 mm | |
5 tum | |
Polypropen | |
62 mm |