Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerad Valumetric™ Flaskor: Med vit PP-kåpa med PTFE-Faced Foamed PE Liner
För förvaring och prover av fasta ämnen, torra pulverformiga material och vätskor.
Brand: DWK Life Sciences W216973
935.75 SEK valid until 2025-09-30
Use promo code "24366" to get your promotional price.
Beskrivning
För förvaring och prover av fasta ämnen, torra pulverformiga material och vätskor
- Idealisk att använda som provflaskor
- Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
- Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
- Graderad i ml och oz.
Specifikationer
4 oz., 125 ml | |
4 oz. | |
2 tum | |
Vitt | |
Ja | |
Ja | |
Rund | |
Förvaringsflaska | |
PTFE/polyeten | |
48-400 mm | |
Skruvlock |
125 mL | |
Klart | |
Glas | |
USP Typ III | |
Autoklaveringsbar | |
Bred | |
104 mm | |
4 tum | |
Polypropen | |
51 mm | |
Ja |