Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor
Utmärkt kemikaliebeständighet
Brand: DWK Life Sciences W242834-A
12852.34 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Vit LDPE hjälper till att skydda UV-ljuskänsliga prover
- Förpackad i lådor om 100, 1000 eller bulk
Beställningsinfo
Dropparspetsar och lock måste beställas separat.
Specifikationer
10 ml, 0,34 oz. | |
0,34 oz. | |
1 tum | |
1000/Cs. | |
Nej | |
46 mm | |
Cellulosaacetatproprionat | |
25 mm |
10 mL | |
Vitt | |
LDPE | |
1000/Cs. | |
Får inte autoklaveras | |
1,81 tum. | |
15-415 mm |
Product Content Correction
Product Title
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor > Hattfinish: 15 mm-415; Volym: 10 ml; 1000/Cs.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction