Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
Färg:
Naturlig
Vitt
Kvantitet:
100/Cs.
100/cs
1000/Cs.
1000/cs
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- Förpackad i lådor om 100, 1000 eller bulk
Beställningsinfo
Droppspetsar eller kepsar måste köpas separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 15 ml, 0,51 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Kapacitet (engelska) | 0,51 oz. |
| Färg | Vitt |
| Diameter (engelska) | 1 tum |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 1000/Cs. |
| Förslutning ingår | Nej |
| Höjd (metrisk) | 66 mm |
| Produkttyp | Tappa flaska |
| Visa mer |