Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita polypropenlock med PTFE-foder i skummad polyeten
Bondad PTFE silikonfoder idealisk för förvaring av flyktiga lösningsmedel, känsliga föreningar och frätande kemikalier
673.65 SEK - 769.55 SEK
Specifikationer
Färg | Vitt |
---|---|
Material | Polypropen |
nr per ärende | 144 Cs. |
Liner material | PTFE/polyeten |
Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
Produktkod | Brand | Halsfinish | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Halsfinish | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
11738809
|
DWK Life Sciences
239225 |
13-425 |
708.00 SEK 673.65 SEK / Paket med 144 Spara 34.35 SEK 4% Av |
Beräknad leverans: 14-01-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
11748809
|
DWK Life Sciences
239226 |
15-425 |
805.00 SEK 769.55 SEK / Paket med 144 Spara 35.45 SEK 4% Av |
Beräknad leverans: 23-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
Beskrivning
- Tål autoklavering/sterilisering
Specifikationer
Vitt | |
144 Cs. | |
ISO 9001 | |
Glasflaska eller injektionsflaska |
Polypropen | |
PTFE/polyeten | |
Polypropenlock |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita polypropenlock med PTFE-foder i skummad polyeten