accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COH

CAS RN 112-72-1

IUPAC Namn: tetradecan-1-ol
Synonymer: myristyl alcohol C14 alcohol epa pesticide chemical code 001510 lanette wax KS C14-15 alcohols dytol R-52 lanette K loxanol V fatty alcohol(C14) alcohol(C14)
Molekylvikt (g/mol): 214.39
Molekylär sammansättning: C14H30O
InChi Key: HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCO
Kvantitet 
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Kokpunkt 
  • (2)
  • (3)
  • (4)
Procent renhet 
  • (3)
  • (4)
Fysisk form 
  • (4)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (2)