accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOOBr

CAS RN 2227-64-7

IUPAC Namn: 2-bromo-1-(3-nitrophenyl)ethan-1-one
Synonymer: 2-bromo-1-(3-nitrophenyl)ethanone
Molekylvikt (g/mol): 244.04
Molekylär sammansättning: C8H6BrNO3
InChi Key: GZHPNIQBPGUSSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)CBr
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Procent renhet 
  • (2)
  • (2)
Fysisk form 
  • (2)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)