accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPSOCH3SNNNO

CAS RN 86-50-0

IUPAC Namn: O,O-dimethyl {[(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-3-yl)methyl]sulfanyl}phosphonothioate
Synonymer: azinphos azinfos-methyl metazintox azinphos methyl caswell no. 374 guthion gusathion methyl epa shaughnessy #058001 benzotriazinedithiophosphoric acid dimethoxy ester cotnion
Molekylvikt (g/mol): 317.32
Molekylär sammansättning: C10H12N3O3PS2
InChi Key: CJJOSEISRRTUQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COP(=S)(OC)SCN1N=NC2=CC=CC=C2C1=O
Lösningsmedel eller matris 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Koncentration 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)