CAS RN 89501-93-9
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
av
3
Resultat
1
1,3-dimetyl-1H-pyrazol-4-sulfonylklorid, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
2
1,3-dimetyl-1H-pyrazol-4-sulfonylklorid, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
3
1,3-dimetyl-1H-pyrazol-4-sulfonylklorid, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.