accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3CH3HOH2C

CAS RN 18479-58-8

IUPAC Namn: 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol
Synonymer: 2,6-dimethyl-7-octen-2-ol dihydromyrcenol (1)-2,6-dimethyloct-7-en-2-ol
Molekylvikt (g/mol): 156.27
Molekylär sammansättning: C10H20O
InChi Key: XSNQECSCDATQEL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(CCCC(C)(C)O)C=C
Molekylvikt (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Fysisk form 
  • (2)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat