accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH3CNHNNNOCH3OCH3NHONHH3CCH3H3C

CAS RN 219580-11-7

IUPAC Namn: 3-tert-butyl-1-(2-{[4-(diethylamino)butyl]amino}-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)urea
Synonymer: 3-tert-butyl-1-(2-{[4-(diethylamino)butyl]amino}-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)urea
Molekylvikt (g/mol): 523.68
Molekylär sammansättning: C28H41N7O3
InChi Key: DXCUKNQANPLTEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(CC)CCCCNC1=NC=C2C=C(C(NC(=O)NC(C)(C)C)=NC2=N1)C1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Kvalitet 
  • (4)
Fysisk form 
  • (4)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (4)