accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHBHO

CAS RN 4688-76-0

IUPAC Namn: {[1,1'-biphenyl]-2-yl}boronic acid
Synonymer: [1,1'-biphenyl]-2-ylboronic acid
Molekylvikt (g/mol): 198.03
Molekylär sammansättning: C12H11BO2
InChi Key: HYCYKHYFIWHGEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Procent renhet 
  • (1)
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)