Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Dragsko för stängning, 6 till 10 tum. Bred
Designad för ångsterilisering av stora eller udda formade farmaceutiska utrustningsdelar. Dessa väskor stängs via den justerbara Tyvek™ stängningssystem med dragsko. Påsarna kan öppnas aseptiskt utan att behöva skära eller ta bort den partikelalstrande autoklavtejpen.
19550.00 SEK - 47245.00 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
---|---|
Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
Färg | Vitt |
Disponibel | Engångsbruk |
För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
30020193
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0606TD |
6 x 6 tum. |
19550.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020061
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0707TD |
7 x 7 tum. |
22535.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020225
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1007TD |
7 x 10 tum. |
24440.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020361
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0608TD |
8 x 6 tum. |
20905.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020207
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0808TD |
8 x 8 tum. |
30680.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020236
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0817TD |
8 x 17 tum. |
34755.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 27-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020099
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0609TD |
9 x 6 tum. |
21720.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020065
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0709TD |
9 x 7 tum. |
21995.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020044
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK09-512TD |
9,5 x 12 tum. |
31495.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020116
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0610TD |
10 x 6 tum. |
21720.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020376
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0710TD |
10 x 7 tum. |
23625.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020200
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0811TD |
11 x 8 tum. |
30680.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020081
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0812TD |
12 x 8 tum. |
30950.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020180
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1012TD |
12 x 10 tum |
32040.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020021
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0713TD |
13 x 7 tum |
27970.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020105
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0615TD |
15 x 6 tum. |
28785.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020219
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0815TD |
15 x 8 tum. |
31495.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020321
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0616TD |
16 x 6 tum. |
29055.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020291
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1018TD |
18 x 10 tum. |
32580.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020066
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1020TD |
20 x 10 tum. |
33670.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020162
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0822TD |
22 x 8 tum. |
35300.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020214
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1024TD |
24 x 10 tum. |
35570.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020304
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1026TD |
26 x 10 tum. |
36385.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020036
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1030TD |
30 x 10 tum. |
36385.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020369
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0636TD |
36 x 6 tum. |
34210.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020303
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1043TD |
43 x 10 tum. |
45615.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020031
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1064TD |
64 x 10 tum. |
46430.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
30020001
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1072TD |
72 x 10 tum. |
47245.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
- Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
- Förseglade sömmar eliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Luddfri kategori 1 (Helmke trumma)
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrumsmiljö
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar | |
Vitt | |
Ångsterilisering | |
HDPE | |
Upp till 250 °F | |
Autoklavpåse |
Certificate of Conformance (COC) | |
Engångsbruk | |
Farmaceutisk utrustning och komponenter | |
Icke-steril | |
Upp till 125 °C |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Dragsko för stängning, 6 till 10 tum. Bred