Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-difosfattrilitiumsalt, 98 % Produktkod.: 15446429
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-difosfattrilitiumsalt, 98 %
Produktkod. p-7042943
1 g, 1g
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15446429
Brand: Thermo Scientific Chemicals J64497.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 31008-64-7 | C10H12Li3N5O10P2 | 445.00 g/mol
Det används som en saltformulering av den essentiella metaboliska föreningen adenosindifosfat (ADP).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Den används som en saltformulering av den essentiella metaboliska
föreningen adenosindifosfat (ADP).
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31008-64-7
Molekylformel C10H12Li3N5O10P2
Molekylvikt (g/mol) 445.00
MDL-nummer MFCD00065469
InChI-nyckel LZGPPAHUZSOGHJ-DJXXCMMGNA-K
Synonym adenosine-5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , trilithium salt, adp-li3, trilithium 1+ adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-diphosphate,trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate, trilithium salt, trilithium 1+ ion adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphoric acid trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate,trilithium saltVisa merVisa mindre
PubChem CID 56841973
IUPAC-namn trilitium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxioxidofosforyl]fosfat
LEDER [Li+].[Li+].[Li+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-diphosphate trilithium salt
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 445
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerP26L039 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum28/03/2025 ProduktkodJ64497.14,J64497.03,J64497.06
PartinummerM16E037 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum08/12/2021 ProduktkodJ64497.03,J64497.14,J64497.06
PartinummerP12B059 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum07/12/2021 ProduktkodJ64497.03,J64497.14,J64497.06
PartinummerH28Y026 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum07/12/2021 ProduktkodJ64497.03,J64497.14,J64497.06
PartinummerQ09G087 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum07/12/2021 ProduktkodJ64497.03,J64497.14,J64497.06
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-difosfattrilitiumsalt, 98 % >