Läs mer
Buerkle™ Rostfritt stål All-Layer-Sampler
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
70 mL
130 mL
260 mL
Längd (metrisk):
550 mm
850 mm
1500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Helskiktsprovtagare, med öppet innerrör, inga separata kammare och stor provtagningsvolym. För alla lagerprover genom alla lager i provet.
- AISI 316L (1.4404)
- 25 mm Ø
- Enkel rengöring, avtagbar spets
- Utmärkt bearbetning, robust modell
- Olika bulkgods kan samlas in med lansarna, från det finaste pulvret till stora korn som majs eller nötter
- Motsvarar ISTA-standard för frölängder på 10 mm (vete, havre) och 5 mm (lin, vicker)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sampler i alla lager |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | 3 öppningar |
| Typ av handtag | T-form |
| Kapacitet (engelska) | 2,36 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 70 mL |
| Certifikat och efterlevnad | DÅN |
| För användning med (applikation) | För alla lagerprover genom alla lager av provet, livsmedel |
| Längd (metrisk) | 550 mm |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Filmer
-
Buerkle Zone samplers Multi sampler, All-layer sampler, Uno sampler
Dokument
Scientific Resources
Flyers
Topsellers pharma sampling
Filstorlek: 611.7 kB
Topsellers food sampling solids
Filstorlek: 887.8 kB
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buerkle™ Rostfritt stål All-Layer-Sampler >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering