Läs mer
Invitrogen™ DrivaSYBR™ Green Cells-to-C T™ Kit
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4918681
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
40 reaktioner
400 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
10259494 400 reaktioner Varje
10015674 40 reaktioner Varje
10249494 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10259494 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4402955
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ambion™DrivaSYBR™ Green Cells-to-C T™ Kit är en snabb, enkel och robust metod för att gå direkt från odlade celler till realtids PCR-resultat.
AmbionPower SYBRGreen Cells-to-C T™ Kit är en snabb, enkel och robust metod för att gå direkt från odlade celler till realtids PCR-resultat. En banbrytande celllys och RNA-stabiliseringsteknologi eliminerar den mödosamma och tidskrävande RNA-reningen helt. Power SYBRGreen Cells-to-C T Kit drivs av AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, LD, som ger de högsta nivåerna av specificitet med standard realtids-PCR.
  • Inkluderar optimerade reagenser för att arbeta effektivt direkt ur lådan
  • Enkel, effektiv Cells-to-C T -teknik möjliggör provberedning vid rumstemperatur på bara 7 minuter, inklusive DNase-behandling
  • Validerad noggrannhet, exceptionell reproducerbarhet och maximal känslighet från 10 till 100 000 celler per prov; resultat ekvivalenta med de från renat RNA
Extraordinärt värde
Kitet innehåller reagenser för provberedning integrerade i ett komplett, optimerat genuttrycksarbetsflöde inklusive reagenser för omvänd transkription och en högpresterande PCR-mastermix med SYBRGreen.
Enastående lätthet
Protokollet börjar med en enkel 7-minuters provberedningsprocedur. Först tvättas cellerna i PBS och lyseras sedan under 5 minuter vid rumstemperatur; DNas-behandling kan utföras samtidigt. Lysreaktionen stoppas och provet är sedan redo för omvänd transkription eller lagring vid -20 C °i upp till 5 månader. Eftersom prover bearbetas direkt i odlingsplattor (96- eller 384-brunnar) minimeras provhanteringen och risken för provförlust eller överföringsfel, vilket resulterar i högre reproducerbarhet. Efter provberedning tillsätts en del av cellysatet till en RT-reaktion följt av realtids-PCR med den medföljande mastermixen.
Extraordinär prestation
För att demonstrera satsens prestanda kördes replikatexperiment med antingen traditionell RNA-rening och realtids-PCR-analys eller Power SYBRGreen Cells-to-C T Kit. Kitet visar motsvarande prestanda som resultat som erhållits med renat RNA för analys av 10 till 100 000 celler. Dessutom visades känsligheten, effektiviteten och dynamiska omfånget vara överlägsen konkurrerande lysatkit. Prover förberedda med kitet har testats för kompatibilitet på olika realtids-PCR-plattformar inklusive de från Applied Biosystems , Roche , och Bio-Rad .
  • PCR-metod: 2-stegs qRT-PCR
  • Renhet/kvalitetsgrad: LD (Låg DAN)
  • Passiv referensfärg: ROX (Förblandad)
  • Polymeras: AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras
Tillbehörsprodukt:
SYBRGreen Cells-to-C T Control Kit (kat. nr. 4402959) innehåller en Xeno™ RNA-kontroll och primeruppsättning och rekommenderas för att övervaka effektiviteten av cellys och amplifieringshämning i celler-till- CT- reaktioner.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20X
Innehåll och lagring Förvara stopplösning, DNase I och 20X RT Enzyme Mix vid -20 °C. Förvara lyslösning, 2X SYBR™ RT buffert, DrivaSYBR™ Grön PCR Master Mix vid 4 °C. Förvara nukleasfritt vatten i rumstemperatur
Detektionsmetod SYBR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7200 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Tillämpat Biosystems StepOnePlus™ Snabbt PCR-system i realtid, GeneAmp 5700, GeneAmp 9600, StepOnePlus™ , Standardläge, QuantStudio 6 och 7 Pro-system, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 3 och 5 system, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex-system
Etikett eller färgämne SYBR Green
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje Celler-till-CT , SYBR
Reningstid 5 min.
Renhet eller kvalitetsklass LD (lågt DNA)
Kvantitet 400 reaktioner
Omvänt transkriptas M-MLV
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) RT-PCR
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 400 reaktioner
Provtyp Celler
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ower SYBR Green Cells-to-CT Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine