Läs mer
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran: Rullar
Produktkod. p-4879982 Handla allt Cytiva Produkter
Bredd (metrisk):
15 cm
20 cm
30 cm
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45μ m
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 15239794
Brand: Cytiva 10600000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd detta mångsidiga nitrocellulosamembran för utmärkt bindningsaffinitet för små proteiner och peptider, såväl som nukleinsyror. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran: Rullar erbjuder utmärkt känslighet, upplösning och låg bakgrund.
Packad i rullar.
  • 100 % ren nitrocellulosa
  • Hög affinitet för proteiner
  • Blockeringsförmåga
  • Kompatibel med en rad detektionsmetoder, inklusive kemiluminescerande, kromogena och fluorescerande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 4 m
Bredd (metrisk) 30 cm
För användning med (applikation) Western blottar, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder
Formatera Rulla
Material 100 % ren nitrocellulosa
Porstorlek 0,1μ m
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amersham Protran 0.1
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.