Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Spärrpipettspetsar i gångjärnsförsedda ställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4525520
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
Modell:
ART 10
ART 10 Ultra-micro
ART 100
ART 100E
ART 200
ART 20E Ultra-micro
ART 20P
ART Barrier
Formatera:
Gångjärnsställ
Ställ
Tipsstil:
Låg retention
Ultra-mikro
Universal passform
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 10217184
Brand: Thermo Scientific™ 2139HR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför pipettering exakt och konsekvent med dessa barriärpipettspetsar i gångjärnsförsedda ställ, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar. ART gångjärnsställ finns i låg retention, mikrospets, förlängd längd och andra specialiteter.
Till skillnad från vanliga filterspetsar, Thermo Scientific™ ART™ Pipettspetsar med gångjärn förseglar när de utsätts för potentiella föroreningar. Pipettspetsarna från påfyllningsinsatserna passar säkert in i de miljövänliga, återanvändbara gångjärnsställen och locken kan användas som gångjärns- eller lyftbara. Låslåset förhindrar kontaminering genom att hålla kvarvarande spetsar sterila och erbjuder en enkel enhandsmanövrering. ART gångjärnsställ finns tillgängliga i låg retention, mikrospets, förlängd längd och andra specialiteter.
Features:
  • Stackable hinged racks save space in your lab
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART 10, Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Modell ART 10
Längd (engelska) 1,23 tum.
Längd (metrisk) 3.13cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Universal passform
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar