Läs mer
Azlon™ HDPE genomskinliga graderade fyrkantiga flaskor med propplock
Förvara ett brett utbud av vätskor och fasta ämnen med dessa graderade fyrkantiga flaskor. Azlon™ HDPE genomskinliga graderade fyrkantiga flaskor med propplock är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
109.00 SEK - 377.00 SEK
Specifikationer
Färg | Genomskinligt |
---|---|
För användning med (applikation) | För flytande eller fast användning |
Material | HDPE |
Stängningsfärg | Genomskinligt |
Certifikat och efterlevnad | EU; USA |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
10054164
|
Azlon
BGE212P |
25 mL |
248.00 SEK
Paket med 10 |
Beräknad leverans: 14-01-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
10574725
|
Azlon
BGE218P |
50 mL |
109.00 SEK
Paket med 10 |
Beräknad leverans: 19-12-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
10574915
|
Azlon
BGE224P |
100 mL |
132.00 SEK
Paket med 10 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
10115044
|
Azlon
BGE230P |
250 mL |
175.00 SEK 172.07 SEK / Paket med 10 Spara 2.93 SEK 1% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
11303504
|
Azlon
BGE336P |
500 mL |
254.00 SEK
Paket med 10 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
11313504
|
Azlon
BGE340P |
1000 mL |
159.00 SEK
Paket med 5 |
Beräknad leverans: 05-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
11323504
|
Azlon
BGE342P |
2000 mL |
377.00 SEK
Paket med 5 |
Beräknad leverans: 14-01-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
Description
Förvara ett brett utbud av vätskor och fasta ämnen med dessa graderade fyrkantiga flaskor. AzlonTM HDPE genomskinliga, graderade fyrkantiga flaskor med propplock är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
- Kraftiga fyrkantiga flaskor med pluggförslutning och skruvlock
- Lätt att greppa kepsar har växel för manipuleringssäker trådfästning i halsen
- Formgjutna graderingar för ungefärlig volymmätning
- Utrymmesbesparande design
Specifications
Genomskinligt | |
HDPE | |
EU; USA | |
Får inte autoklaveras | |
Bred | |
Graderad fyrkantig flaska | |
Nej |
För flytande eller fast användning | |
Genomskinligt | |
Ja | |
Ja | |
Fyrkantig | |
Skruvlock |