Läs mer
Bel Art™ Trådblykolv med Vikem™ Beläggning
Produktkod. 12373946 Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (engelska) Yttre:
0,25 tum
0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre:
0.64 cm
0.8 cm
Vikt (engelska):
0.25 lb.
0.38 lb.
Vikt (metrisk):
114 g
176 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12373946
Brand: Bel Art™ F183240001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Trådblyvikter lindas upp i en spiral, spiral, kon eller någon oregelbunden form för att stabilisera kärl i ett vattenbad.
  • Kan rullas runt flaskor, träs genom handtag eller öglas runt flaskhalsar
  • Belagd med kemikaliebeständig röd Vikem vinyl
  • 30 cm (12 tum) längd och flexibilitet gör dessa vikter mycket mångsidiga
Specifikationer
Produkttyp Vikt för blyring kolv
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Rött
Håller Kolvar (olika storlekar)
Material Vinylbelagt bly
Positioner 1
Form Cylindrisk
Hyllor None
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Kolvar
Antal per förpackning 1
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (metrisk) 20 mm
Höjd (metrisk) 20 mm
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 0.8 cm
Diameter (metrisk) Inre 20 mm
Vikt (engelska) 0.38 lb.
Vikt (metrisk) 176 g