Läs mer
Fisherbrand™ Kalibrerade ersättningssonder för Traceable™ Dataloggning Ethernet-termometrar
Produktkod. p-9038012 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Flasksond
Termometersond
För användning med (utrustning):
6600FS termometer
6601FS termometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16546820
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningssonder som gör att du kan spara tid och pengar genom att helt enkelt byta ut sonder som är skadade eller ska kalibreras.
  • Du behöver inte skicka in din termometer för omkalibrering– byt bara ut den omkalibrerade sonden
  • Få exakta, pålitliga mätningar med den medföljande NIST-spårbara kalibreringen
Specifikationer
Flaskfyllning Glykol
Flaskstorlek 5 mL
Certifikat och efterlevnad NIST
Mått (L x B x H) 12,7 x 7,62 x 22,86 cm (5 x 3 x 9 tum)
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Temperaturmätning
Längd (engelska) Kabel 120 tum.
Längd (engelska) Totalt 125 tum.
Längd (metrisk) kabel 304.8 cm
Längd (metrisk) Totalt 317.5 cm
Material ABS-plast
Termometerfyllning Glykolfyllning
Produkttyp Flasksond
Beskrivning Ersättningsflasksond med kalibrering
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) 6600FS termometer
Noggrannhet ±0,10 °C