Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M buffertlösning, pH 4,5 Produktkod.: 15482869
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M buffertlösning, pH 4,5
Produktkod. 15482869
500 mL
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 15482869
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60024.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6132-04-3294.10 g/mol
Citronsyra används som ett substrat för citratlyas, en buffertkomponent, ett antikoagulant. För antikoagulering används den vanligtvis i en koncentration av cirka 0,129 M.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Citronsyra används som substrat för citratlyas, en buffertkomponent, ett antikoagulant. För antikoagulering används den vanligtvis i en koncentration av cirka 0,129 M.
Löslighet
Fullständigt blandbar med vatten. Olösligt i etanol.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6132-04-3
Molekylvikt (g/mol) 294.10
Specifikationer
Färg Färglös
Koncentration 0,5 M buffertlösning.
pH 4.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Odör Luktfri
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerU29L502 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/08/2025 ProduktkodJ60024.AP,J60024.AK
PartinummerU29L503 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/08/2025 ProduktkodJ60024.AP,J60024.AK
PartinummerT19L529 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum27/07/2025 ProduktkodJ60024.AP,J60024.AK
PartinummerP14L522 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum14/03/2025 ProduktkodJ60024.AP,J60024.AK
PartinummerP14L523 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum14/03/2025 ProduktkodJ60024.AP,J60024.AK
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M buffertlösning, pH 4,5 >