Läs mer
VITLAB™ Klass B polypropen kortformade mätcylindrar
Använd dessa cylindrar för livsmedelsindustrin och volymmätningstillämpningar. VITLAB™ Klass B polypropen kortformade mätcylindrar har lättlästa, förhöjda skala och ringmärken vid de primära skalpunkterna.
188.00 SEK - 880.00 SEK
Produktkod | Brand | dimCapacityMetric | Examen | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | dimCapacityMetric | Examen | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
11803672
|
VITLAB™
645941 |
20 mL |
880.00 SEK
Paket med 6 |
Beräknad leverans: 19-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10380221
|
VITLAB™
645941 |
20 mL | ||||||||
11873662
|
VITLAB™
642941 |
2 mL |
585.00 SEK
Paket med 12 |
Beräknad leverans: 09-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11883662
|
VITLAB™
643941 |
5 mL |
456.00 SEK
Paket med 6 |
Beräknad leverans: 28-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11853662
|
VITLAB™
640941 |
0.5 mL |
368.00 SEK
Paket med 12 |
Beräknad leverans: 22-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11893662
|
VITLAB™
644941 |
10 mL |
621.00 SEK
Paket med 6 |
Beräknad leverans: 10-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11863662
|
VITLAB™
641941 |
1 mL |
468.00 SEK
Paket med 12 |
Beräknad leverans: 09-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
- Högtransparent polypropen graderad cylinder
- Kalibrerad (in)
- Klass B-toleranser enligt DIN 12681 / ISO 6706.
- Termisk spänning upp till °80 C gör att toleransgränserna inte permanent överskrids
Specifikationer
Polypropen | |
B | |
Rund | |
Graderad cylinder |