Läs mer
VITLAB™ Volymflaska av polypropen klass B
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Inkluderar:
NS 10/19 propp
NS 10/19 stopper
NS 12/21 propp
NS 14/23 propp
NS 19/26 propp
NS 24/29 propp
Screw cap
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Mycket transparent
- Med ringmärke individuellt kalibrerad till‘ I’
- Klass B-toleranser enligt DIN EN ISO 1042
- Termisk spänning upp °till 60 C överskrider inte permanent toleransgränserna
- För att bevara markeringar rekommenderas rengöring vid högst °60 C
Specifikationer
Specifikationer
Kalibrering | Ja |
Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
Stängningsmaterial | Polypropen |
Färg | Genomskinlig |
Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
Material | Polypropen |
Höjd (metrisk) | 180 mm |
Inkluderar | NS 14/23 propp |
Antal per förpackning | 6 |
Temperaturområde (metriskt) | 60 °C |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
VITLAB™ Volymflaska av polypropen klass B >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering