Läs mer
VITLAB™ Volymflaska av polypropen klass B
Ställ in volymer exakt för exakta mätningar i labbapplikationer med dessa kolvar. VITLAB™ Klass B polypropen volymflaskor har ett enda kalibreringsmärke som exakt definierar den kalibrerade volymen.
177.26 SEK - 768.70 SEK
Specifikationer
Kalibrering | Ja |
---|---|
Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
Stängningsmaterial | Polypropen |
Färg | Genomskinlig |
Material | Polypropen |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Inkluderar | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Inkluderar | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
10437523
|
VITLAB™
676941 |
1000 mL | NS 24/29 propp |
243.36 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10326001
|
VITLAB™
676891 |
1000 mL | Screw cap | |||||||
10146093
|
VITLAB™
673941 |
100 mL | NS 14/23 propp | |||||||
11803662
|
VITLAB™
673941 |
100 mL | NS 14/23 propp |
316.00 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 02-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17897800
|
VITLAB™
671891 |
25 mL | Skruvlock |
208.00 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 23-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11893652
|
VITLAB™
672941 |
50 mL | NS 12/21 propp |
274.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17867810
|
VITLAB™
674941 |
250 mL | NS 19/26 propp |
394.16 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 23-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17807820
|
VITLAB™
675941 |
500 mL | NS 19/26 propp |
401.00 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 23-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17857810
|
VITLAB™
674891 |
250 mL | Skruvlock |
342.00 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 23-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17897810
|
VITLAB™
675891 |
500 mL | Skruvlock |
353.00 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 11-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
15737257
|
VITLAB™
671941 |
25 mL | NS 10/19 stopper | |||||||
17817810
|
VITLAB™
672891 |
50 mL | Skruvlock |
248.00 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 23-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11807920
|
VITLAB™
677941 |
10 mL | NS 10/19 propp | |||||||
17847820
|
VITLAB™
677941 |
10 mL | NS 10/19 propp |
204.00 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 23-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
Beskrivning
- Mycket transparent
- Med ringmärke individuellt kalibrerad till‘ I’
- Klass B-toleranser enligt DIN EN ISO 1042
- Termisk spänning upp °till 60 C överskrider inte permanent toleransgränserna
- För att bevara markeringar rekommenderas rengöring vid högst °60 C
Specifikationer
Ja | |
Polypropen | |
Polypropen | |
B |
DIN EN ISO 1042 | |
Genomskinlig | |
60 °C | |
Skruva |