Läs mer
Zwiebel™ Klass F1 kalibreringsvikter Produktkod.: 12041633
Beräknad leverans: 28-10-2025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Zwiebel™ Klass F1 kalibreringsvikter
Produktkod. 12041633
1 g
Vikt (metrisk):
1 g
5 g
10 g
20 g
200 g
2 kg
Produktkod. 12041633
Brand: Zwiebel™ PBI23074
Bara null kvar
Beräknad leverans: 28-10-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Zwiebel™ Klass F1 kalibreringsvikter är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av klass F2 vikter.
  • Permanent magnetisering:< 25μ T
  • Vikter avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av vikter i klass F2 och för användning med vågar av speciell noggrannhetsklass I och hög noggrannhetsklass II
  • Vikter med justerhål (förutom 1 till 20 g monoblock)
  • Identifiering för spårbarheten
Specifikationer
Produkttyp Vikt
Certifikat och efterlevnad OIML R111 rekommendation
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 1 g
Densitet 8000± 100 kg/m 3
Form Cylindrisk
Diameter (metrisk) Utsida 6 mm
Längd (metrisk) 6 mm
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Zwiebel™ Klass F1 kalibreringsvikter >