Läs mer
Molecular Probes™ Click-iT™ Plus EdU Alexa Fluor™ 488 Flödescytometrianalyssats
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15332202
Change view
Kvantitet:
100 analyser
50 analyser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15332202 100 analyser Varje
15267156 50 analyser 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15332202 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer C10633
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Click-iT™ Plus EdU Alexa Fluor™ 488 Flödescytometrianalyssats
De Click-iT™ Plus EdU Alexa Fluor™ 488 Flow Cytometry Assay Kit tillhandahåller en förenklad, mer robust analys för att analysera DNA-replikation i prolifererande celler jämfört med traditionella BrdU-metoder. Nysyntetiserat DNA analyseras med hjälp av flödescytometerns 488 nm laser. De Click-iT™ Plus-formuleringen är kompatibel med standardfluoroforer, inklusive R-PE- och R-PE-tandemer, såväl som fluorescerande proteiner.
  • Multiplexerbar —kompatibel med R-PE (och tandem) och fluorescerande proteiner
  • Exakta —överlägsna resultat jämfört med BrdU-analyser
  • Snabba —resultat på så lite som 60
    minuter Se urvalsguide för alla Click-iT™ EdU och Click-iT™ Plus EdU-analyser för flödescytometri .
    Multiplexbar
    The Click-iT™ Plus-formuleringen ger ökad multiplexibilitet jämfört med originalet Click-iT™ EdU flödescytometrianalyser. Click-iT™ Plus EdU-analyser kan användas i kombination med R-PE- och R-PE-tandemer, såväl som fluorescerande proteiner som GFP och mCherry, utan förlust av originalets noggrannhet eller hastighet Click-iT™ EdU-analys.
    En avancerad metod som ger dig bättre resultat än BrdU.
    Den mest exakta metoden för spridningsanalys är direkt mätning av DNA-syntes. Ursprungligen utfördes detta genom inkorporering av radioaktiva nukleosider. Denna metod ersattes av antikroppsbaserad detektion av nukleosidanalogen bromodeoxiuridin (BrdU). De Click-iT™ Plus EdU flödescytometrianalys är ett nytt alternativ till BrdU-analysen. EdU (5-etynyl-2´ -deoxiuridin) är en tymidinanalog som inkorporeras i DNA under aktiv DNA-syntes. Detektion är baserad på klickkemi, som är en kopparkatalyserad kovalent reaktion mellan en azid och en alkyn. I denna applikation finns alkynen i etynyldelen av EdU, medan aziden är kopplad till Alexa Fluor™ färga. Standardflödescytometrimetoder används för att bestämma andelen S-fasceller i populationen.
    Milda förhållanden tillåter användning med cellcykelfärgämnen och antikroppar Den
    lilla storleken på färgämnesaziden möjliggör effektiv detektering av den inkorporerade EdU under milda förhållanden, medan standard aldehydbaserad fixering och rengöringsmedelspermeabilisering är tillräckliga för Click-iT™ Plus detektionsreagens för att få tillgång till DNA. Detta i motsats till BrdU-analyser som kräver DNA-denaturering (med HCl, värme eller digestion med DNas) för att exponera BrdU så att den kan detekteras med en anti-BrdU-antikropp. Provbearbetning för BrdU-analysen kan resultera i signalförändring av cellcykelfördelningen, såväl som förstörelse av antigenigenkänningsställen vid användning av HCl-metoden. Däremot den lättanvända Click-iT™ Plus EdU-analysen är kompatibel med cellcykelfärgämnen. De Click-iT™ Plus EdU-analysen kan också multiplexeras med antikroppar mot yt- och intracellulära markörer, såväl som konjugat märkta med standardfluoroforer inklusive R-PE, R-PE-tandemer och fluorescerande proteiner (GFP och mCherry).
    Snabbt och enkelt protokoll
    De Click-iT™ Plus EdU-protokollet är baserat på aldehydfixerings- och tvättmedelspermeabiliseringsstegen för immunhistokemisk antikroppsmärkning. Emellertid är EdU kompatibel med andra fixerings-/permeabiliseringsmedel inklusive saponin och metanol. På bara fem steg ’är du redo att analysera dina cellproliferationsdata:
    1. Behandla celler med EdU.
    2. Fixa och permeabilisera celler.
    3. Upptäck S-fasceller med Click-iT™ Plus detektionscocktail i 30 min.
    4. Tvätta en gång.
    5. Analysera.
    Resultat kan ses på så lite som 60 minuter i vissa fall, men vi rekommenderar 90 minuter för alla applikationer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Innehåller EdU (5-etynyl-2'-deoxiuridin), Alexa Fluor™ 488 pikolylazid, vattenfri (DMSO), Click-iT™ fixativ, Click-iT™ saponinbaserad permeabilisering och tvättbuffert, kopparskyddsmedel och Click-iT™ EdU bufferttillsats.
  • Förvara vid 2 °C till 8 °C
  • Torka och skydda mot ljus.
    Detektionsmetod fluorescens
    För användning med (utrustning) Flödescytometer
    Produkttyp Flödescytometritestaskit
    Typ av färg Alexa Fluor™ 488
    Formatera Rör
    Produktlinje Click-iT
    Kvantitet 100 analyser
    Frakt skick Rumstemperatur
    Emissionsvåglängdsområde 488