Läs mer
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9868000 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.5 mL
2 mL
5 mL
Produktkod. 17955002
Brand: Eppendorf™ 0030113403
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Behövs säker identifiering? Förkodad Eppendorf™ Rör tillhandahåller en 2-nivåkodning av SafeCode-systemet (datamatriskod och tydlig skrivning) för att möjliggöra säker providentifiering. Olika volymklasser möjliggör säker prov-ID i kombination med digital provspårning.
  • ECC 200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 30 % skadade koder
  • Temperaturområde: -86 °C till +121 °C
  • Tillverkad av högkvalitativ polypropen för högsta provrenhet
  • Tillgänglighet från hyllan för bekväm hantering
  • Pyrogenfri (endotoxinfri), DNasfri, RNasfri och DNA-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Produkttyp CryoTube
Beskrivning Eppendorf Safe-Lock Rör
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Bottenform Konisk
Material Polypropen
Trådstil Utvändig
Förpackning 500 (5 påsar x 100 rör)
Kvantitet 500 Rör/Pk.
Form Cylindrisk
RNase fri Ja
Temperaturområde (metriskt) -86 °C till +121 °C
Temperaturområde (engelska) -122,8 °F till +212 °F
Streckkod 2D SafeCode
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Kapacitet (engelska) 0,05 oz.
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Snap Cap
Lämplig för ändamålet PCR-redo