Läs mer
Abnova™ CREB3L1 delad FISH-sond
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Specifikationer
Specifikationer
Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker |
Formatera | Provrör |
För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ hybridisering (cell) |
Gen | cAMP-responsivt elementbindande protein 3-liknande 1 |
Gene Alias | OAS |
Gensymbol | CREB3L1 |
Gen-ID (Entrez) | 90993 |
Produkttyp | DNA/RNA |
Kvantitet | 100μ L |
Form | Vätska |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Abnova™ CREB3L1 delad FISH-sond >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering