Learn More
α-Cyclodextrin, MP Biomedicals™
339.00 SEK - 4075.00 SEK
Chemical Identifiers
CAS 10016-20-3
Molecular Formula C36H60O30
Molecular Weight (g/mol) 972.846
InChI Key HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexaamylose, cyclomaltohexose, .alpha.-cyclodextrin, schardinger alpha-dextrin, .alpha.-dextrin, .alpha.-cycloamylose, bdbm4, dextrin, .alpha.-cyclo, .alpha.-schardinger dextrin
PubChem CID 320760
SMILES C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(O2)C(C7O)O)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
11454502
View Documents
MP Biomedicals
0219005201
1 g
339.00 SEK
1g
11464502
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals
0219005205
5 g
908.00 SEK
5g
11474502
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals
0219005225
25 g
4075.00 SEK
25g
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Show More
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
α-Cyclodextrin, MP Biomedicals™
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt